1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetylene, 4-[(4-Ethylphenyl)ethynyl]anisole, 1-Ethyl-4-((4-methoxyphenyl)ethynyl)benzene
E0806-1G E0806-5G
TCIAE0806-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0806-1G TCIAE0806-5G
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
Formule: C₁₇H₁₆O
MW: 236,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00807428
Numéro CAS: 63221-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité