Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
E0809-1G E0809-5G
TCIAE0809-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAE0809-1G TCIAE0809-5G
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,6604 g/mol
Numéro MDL: MFCD11844787
Numéro CAS: 85532-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité