Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetate, Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate, 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester
E0811-25G E0811-5G
TCIAE0811-25GEA 158 EUR InStock
TCIAE0811-25G TCIAE0811-5G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Formule: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
MW: 280,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799535
Numéro CAS: 96568-04-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité