Ethanolamine thioglycolate ∼85% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethanolamine Mercaptoacetate, Monoethanolamine Thioglycolate
E0813-25G E0813-500G
TCIAE0813-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0813-25G TCIAE0813-500G
Ethanolamine thioglycolate ∼85% dans l'eau
Ethanolamine thioglycolate
Formule: C₄H₁₁NO₃S
MW: 153,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050789
Numéro CAS: 126-97-6
EINECS: 204-815-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 83.0 to 88.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité