N-Ethyl-o-crotonotoluidide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-N-Ethyl-N-(o-tolyl)but-2-enamide, N-Crotonyl-N-ethyl-o-toluidine, trans-N-Ethyl-N-(o-tolyl)-2-butenamide
E0814-25G E0814-5G
TCIAE0814-25GEA 278 EUR InStock
TCIAE0814-25G TCIAE0814-5G
N-Ethyl-o-crotonotoluidide ≥95.0% (par GC)
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,29 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00026989
Numéro CAS: 124236-29-9
EINECS: 207-596-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité