Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl buta-2,3-dienoate, 2,3-Butadienoic Acid Ethyl Ester
E0820-1G E0820-5G
TCIAE0820-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAE0820-1G TCIAE0820-5G
Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-2,3-butadienoate
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863567
Numéro CAS: 14369-81-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité