Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Chloro-2-oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
E0827-25G E0827-5G
TCIAE0827-25GEA 119 EUR InStock
TCIAE0827-25G TCIAE0827-5G
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate
Formule: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07698675
Numéro CAS: 78834-75-0
EINECS: 278-992-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité