Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, trans-Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
E0838-5G E0838-25G
TCIAE0838-5GEA 118 EUR InStock
TCIAE0838-5G TCIAE0838-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD16295187
Numéro CAS: 3618-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité