Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
E0847-25G E0847-100G
TCIAE0847-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAE0847-25G TCIAE0847-100G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002112
Numéro CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité