Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetic Acid Ethyl Ester
E0851-1G E0851-5G
TCIAE0851-1GEA 145 EUR InStock
TCIAE0851-1G TCIAE0851-5G
Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-(p-Toluenesulphonyloxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
Numéro CAS: 39794-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité