4-Ethoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Ethoxyphenyl)acrylic Acid
E0856-25G E0856-5G
TCIAE0856-25GEA 420 EUR InStock
TCIAE0856-25G TCIAE0856-5G
4-Ethoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040581
Numéro CAS: 2373-79-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité