Etodolac ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0858-25G E0858-5G
TCIAE0858-25GEA 152 EUR InStock
TCIAE0858-25G TCIAE0858-5G
Etodolac ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Etodolac
Formule: C₁₇H₂₁NO₃
MW: 287,36 g/mol
Point de fusion: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133313
Numéro CAS: 41340-25-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité