Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylnipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylnipecotate, 1-Methyl-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-methylpiperidine-3-carboxylate
E0863-25G E0863-5G
TCIAE0863-25GEA 124 EUR InStock
TCIAE0863-25G TCIAE0863-5G
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00006496
Numéro CAS: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité