Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0869-1G E0869-5G
TCIAE0869-1GEA 104 EUR InStock
TCIAE0869-1G TCIAE0869-5G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,1900 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD02929397
Numéro CAS: 70254-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité