Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
E0871-1G E0871-5G
TCIAE0871-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAE0871-1G TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00010844
Numéro CAS: 37622-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité