O-Ethylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0880-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0880-5G TCIAE0880-25G
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012956
Numéro CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité