Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0881-5G E0881-25G
TCIAE0881-5GEA 131 EUR InStock
TCIAE0881-5G TCIAE0881-25G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD09832999
Numéro CAS: 62846-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité