5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Ethylquinolinic Acid
E0887-25G E0887-5G
TCIAE0887-25GEA 137 EUR InStock
TCIAE0887-25G TCIAE0887-5G
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 156°C
Numéro MDL: MFCD00071733
Numéro CAS: 102268-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité