Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
E0888-5G E0888-25G
TCIAE0888-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAE0888-5G TCIAE0888-25G
Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₃
MW: 299,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00276022
Numéro CAS: 100501-62-0
EINECS: 405-880-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité