Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
E0896-5G E0896-25G
TCIAE0896-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE0896-5G TCIAE0896-25G
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO₃
Point de fusion: 169°C
Numéro MDL: MFCD00043267
Numéro CAS: 4644-61-5
EINECS: 225-073-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité