Entecavir monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0899-50MG E0899-200MG
TCIAE0899-50MGEA 66 EUR InStock
TCIAE0899-50MG TCIAE0899-200MG
Entecavir monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Entecavir monohydrate
Formule: C₁₂H₁₇N₅O₄
MW: 295,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09754448
Numéro CAS: 209216-23-9
Merck Index: 14,03595
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +38.0 deg (C=0.25, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité