Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 1-Hydroxy-1,2,3-triazole-4-carboxylate, 1-Hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester
E0901-1G E0901-5G
TCIAE0901-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAE0901-1G TCIAE0901-5G
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-1-hydroxy-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796746
Numéro CAS: 137156-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité