Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Ethyl 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate, 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
E0902-25G E0902-5G
TCIAE0902-25GEA 305 EUR InStock
TCIAE0902-25G TCIAE0902-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,2100 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD01099774
Numéro CAS: 4739-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité