2-((Z)-5-((E)-2-Methyl-3-phenylallylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Epalrestat
E0906-1G E0906-5G
TCIAE0906-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0906-1G TCIAE0906-5G
2-((Z)-5-((E)-2-Methyl-3-phenylallylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-((Z)-5-((E)-2-Methyl-3-phenylallylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₅H₁₃NO₃S₂
MW: 319,3986 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865484
Numéro CAS: 82159-09-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03605
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité