Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0907-1G E0907-5G
TCIAE0907-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE0907-1G TCIAE0907-5G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00602139
Numéro CAS: 32955-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité