Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0918-1G E0918-5G
TCIAE0918-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAE0918-1G TCIAE0918-5G
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (par HPLC)
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Formule: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD08062585
Numéro CAS: 5571-36-8
EINECS: 427-230-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité