Estra-4,9-diene-3,17-dione ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
E0920-5G E0920-1G
TCIAE0920-5GEA 200 EUR InStock
TCIAE0920-5G TCIAE0920-1G
Estra-4,9-diene-3,17-dione ≥95.0% (par HPLC)
Estra-4,9-diene-3,17-dione
Formule: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD03695567
Numéro CAS: 5173-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 137.0 to 144.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -190.0 to -200.0 deg (C=0.5、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité