Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-aminobutanoate hydrochloride, Ethyl 4-Aminobutyrate HCl, 4-Aminobutyric Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-GABA-OEt.HCl
E0924-5G E0924-25G
TCIAE0924-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0924-5G TCIAE0924-25G
Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 167,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012915
Numéro CAS: 6937-16-2
EINECS: 230-063-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité