Ebastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4-(Benzhydryloxy)piperidin-1-yl)-1-(4-(tert-butyl)phenyl)butan-1-one
E0925-5G E0925-1G
TCIAE0925-5GEA 271 EUR InStock
TCIAE0925-5G TCIAE0925-1G
Ebastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ebastine
Formule: C₃₂H₃₉NO₂
MW: 469,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865661
Numéro CAS: 90729-43-4
Merck Index: 14,03484
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité