2,4-Difluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
E0935-5G E0935-25G
TCIAE0935-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0935-5G TCIAE0935-25G
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00153149
Numéro CAS: 108928-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité