Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
E0937-1G E0937-5G
TCIAE0937-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAE0937-1G TCIAE0937-5G
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190747
Numéro CAS: 42303-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 110.0 and le 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité