1-Ethynylpyrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0939-200MG E0939-1G
TCIAE0939-200MGEA 245 EUR InStock
TCIAE0939-200MG TCIAE0939-1G
1-Ethynylpyrene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynylpyrene
Formule: C₁₈H₁₀
MW: 226,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093933
Numéro CAS: 34993-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité