Ethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-pyroglutamate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, N-Boc-D-pyroglutamic Acid E, 1-Boc-D-Pyroglutamic acid ethyl ester, Ethyl N-Boc-D-pyroglutamate, Ethyl (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-pyroglutamic Acid Ethyl Ester, Boc-D-Pyr-OEt
E0940-1G E0940-5G
TCIAE0940-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAE0940-1G TCIAE0940-5G
Ethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-pyroglutamate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-pyroglutamate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261329
Numéro CAS: 144978-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +47.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité