Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxocyclopentaneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxocyclopentylacetate, Ethyl 2-(2-Oxocyclopentyl)acetate, 2-(2-Oxocyclopentyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-oxocyclopentyl)acetate
E0943-1G E0943-5G
TCIAE0943-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE0943-1G TCIAE0943-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044715
Numéro CAS: 20826-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité