Ethyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-aminoisonicotinate, Ethyl 2-Aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminoisonicotinic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Aminoisonicotinate
E0944-1G E0944-5G
TCIAE0944-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAE0944-1G TCIAE0944-5G
Ethyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl 2-aminoisonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791260
Numéro CAS: 13362-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité