Ebselen ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0946-25MG E0946-100MG
TCIAE0946-25MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAE0946-25MG TCIAE0946-100MG
Ebselen ≥98.0% (par GC)
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité