Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
E0950-5G E0950-25G
TCIAE0950-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0950-5G TCIAE0950-25G
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₅
MW: 235,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00275272
Numéro CAS: 69604-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité