5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0951-5G E0951-25G
TCIAE0951-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAE0951-5G TCIAE0951-25G
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine ≥98.0% (par GC)
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₃
MW: 272,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD09032965
Numéro CAS: 85583-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité