Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0952-1G E0952-5G
TCIAE0952-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE0952-1G TCIAE0952-5G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 51°C
Numéro MDL: MFCD03426031
Numéro CAS: 33543-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité