Econazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Nitrate, Ecostatin, 1-[2-(4-Chlorophenylmethoxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
E0957-5G E0957-25G
TCIAE0957-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAE0957-5G TCIAE0957-25G
Econazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Econazole nitrate
Formule: C₁₈H₁₅Cl₃N₂O·HNO₃
MW: 444,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058160
Numéro CAS: 24169-02-6
EINECS: 246-053-5
Merck Index: 14,03502
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité