(S)-Citalopram oxalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
E0958-200MG E0958-1G
TCIAE0958-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAE0958-200MG TCIAE0958-1G
(S)-Citalopram oxalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-Citalopram oxalate
Formule: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 414,43 g/mol
Point de fusion: 146°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06407826
Numéro CAS: 219861-08-2
Merck Index: 14,02318
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité