1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Ethynylphenyl)-2-phenylacetylene, 4-Ethynyldiphenylacetylene
E0967-200MG E0967-1G
TCIAE0967-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAE0967-200MG TCIAE0967-1G
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD27665710
Numéro CAS: 92866-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité