2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Ethoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Point de fusion: 5°C
Numéro MDL: MFCD00001789
Numéro CAS: 6609-57-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité