(±)-2-Bromovalerate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-bromovalerate
E0970-25G E0970-100G
TCIAE0970-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAE0970-25G TCIAE0970-100G
(±)-2-Bromovalerate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Bromovalerate d'éthyle
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,09 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00000159
Numéro CAS: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité