S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiopropionic Acid S-Ethyl Ester
E0971-25ML E0971-5ML
TCIAE0971-25MLEA 112 EUR InStock
TCIAE0971-25ML TCIAE0971-5ML
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (par GC)
S-Ethyl thiopropionate
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,19 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: -95°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00027016
Numéro CAS: 2432-42-0
EINECS: 219-405-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité