3-(2-Éthylhexyl)thiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0973-200MG E0973-1G
TCIAE0973-200MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAE0973-200MG TCIAE0973-1G
3-(2-Éthylhexyl)thiophène ≥97.0% (par GC)
3-(2-Éthylhexyl)thiophène
Formule: C₁₂H₂₀S
MW: 196,35 g/mol
Point d'ébullition: 30°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02260336
Numéro CAS: 121134-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité