Méthoxyacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methoxyacetic ethyl ester
E0979-5G E0979-25G
TCIAE0979-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0979-5G TCIAE0979-25G
Méthoxyacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Méthoxyacétate d'éthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009176
Numéro CAS: 3938-96-3
EINECS: 223-521-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité