Ethyl-5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
E0980-5G E0980-25G
TCIAE0980-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0980-5G TCIAE0980-25G
Ethyl-5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄S
MW: 282,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00832845
Numéro CAS: 58168-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité