4-Éthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile
E0981-5G E0981-25G
TCIAE0981-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0981-5G TCIAE0981-25G
4-Éthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Éthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00001819
Numéro CAS: 25117-74-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité