2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethoxyboronic Acid Pinacol Ester
E0982-5G E0982-25G
TCIAE0982-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE0982-5G TCIAE0982-25G
2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₇BO₃
MW: 172,03 g/mol
Point d'ébullition: 32°C
Numéro MDL: MFCD22054335
Numéro CAS: 1126-93-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité